Documentos Principais
XX8000025
Millipore
Tubo,1/4  pol. I.D.x 7,6 m, silicone
Peristaltic pump use
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiais
silicone
Parâmetros
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
D.I.
6.4 mm (0.25 in.)
Comprimento
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Aplicação
Uso da bomba peristáltica