Documentos Principais
SYMBA4VP1
Millipore
Protocolo de validação das bombas Steritest® Symbio
A4 paper format
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pumps
Categorias relacionadas
Descrição geral
O protocolo de validação das bombas Steritest® Symbio foi elaborado com o objetivo de facilitar que os técnicos responsáveis garantam a conformidade das bombas symbio para um desempenho consistente. O produto está em conformidade com as BPF e inclui os protocolos de testes do plano diretor de validação (do inglês, VMP), qualificação da instalação (QI), qualificação operacional (QO) e qualificação do desempenho (QD). Além do que foi mencionado acima, também são disponibilizados relatórios em formato de tabela prontos para preenchimento.
Aplicação
O protocolo de validação das bombas Steritest® Symbio é um protocolo de validação em conformidade com as BPF e pronto para uso, fornecido com relatórios em formato de tabela prontos para preenchimento.
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany