Documentos Principais
SLHAR33SS
Millipore
Filtro de seringa MCE Millex
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa MCE de 0,45 μm, Filtro de seringa MF-Millipore MCE, Filtro de seringa Millex-HA, filtro de seringa de ésteres de celulose mistos
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
linha de produto
Millex
prazo de validade
3 yr
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Diâmetro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
cor
blue
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
aqueous solution(s)
tissue culture medium
ponto de bolha
≥30 psi, water
conector
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrição geral
Os filtros de seringa estéreis Millex são ideais para esterilizar solventes orgânicos, soluções aquosas ou ar/gás. Muitos métodos de preparo de amostras especificam os filtros Millex devido à sua qualidade e consistência incomparáveis. Além de terem um volume de retenção mínimo e taxas de vazão mais rápidas, os filtros Millex também suportam maiores pressões de funcionamento e são quimicamente compatíveis com diversas amostras e solventes para minimizar a lixiviação de impurezas extraíveis. Os filtros Millex são produzidos em um ambiente controlado e automatizado com os mais elevados padrões de qualidade. Os dispositivos estéreis são fornecidos com um certificado de qualidade, sendo alguns dispositivos específicos indicados para aplicações médicas.
Aplicação
Clarificação de água, tampões ou soluções aquosas
Características e benefícios
Características e benefícios:
  • adaptados para diversas aplicações com base no tipo de membrana, armação e classificação de validação
  • Unidades de filtro especializadas para proteger transdutores de hemodiálise contra sangue e umidade, bem como proteção de linhas de vácuo
  • Membranas com baixo teor de extraíveis e baixa absorção para minimizar as perdas de amostras
  • Taxas de vazão mais rápidas e pressões operacionais mais altas para atender às necessidades de alto desempenho
Esterilização de soluções aquosas, solventes e gases orgânicos, filtração de proteínas de alto valor ou componentes de molécula pequena
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtragem
  • Aplicação: Filtração estéril
  • Uso pretendido: Esterilização de pequenos volumes de soluções aquosas
  • Instruções de uso: Consulte a seção Instruções de uso do guia do usuário do filtro de seringa Millex
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3