1.46483
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
pkg of (300 ml in 500 ml bottle with yellow flip cap and septum (6 bottles per box))
técnica(s)
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
300 mL , filling volume
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1