Documentos Principais
TZHVLV210
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
For liquids in large vials. Red base canister with a vented double needle for large glass containers with septa. Single packed.
Sinônimo(s):
Dispositivo Red Base Steritest® NEO para testes de esterilidade, Dispositivo de teste de esterilidade, dispositivo de filtração por membrana, recipiente de filtração por membrana, filtração por membrana fechada
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
fabricante/nome comercial
Steritest®
embalagem
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parâmetros
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
C tubulação
850 mm
cor
red Canister Base
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type pharmaceutical(s)
liquid
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: 2 recipientes
O Steritest® NEO é um dispositivo de filtração de membrana para testes de esterilidade de produtos farmacêuticos filtráveis. O dispositivo simplifica todos os aspectos dos testes, desde o manuseio até a rastreabilidade. O sistema fechado minimiza falsos positivos e oferece os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade. Este dispositivo garante que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos e meios de cultura e líquidos de lavagem de alta qualidade. Um adaptador de agulha de respiro ventila e transfere o produto de teste de recipientes de volume grande com um septo para o dispositivo Steritest® NEO. O recipiente com base vermelha indica a membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) hidrofílica de baixa absorção Durapore® e o modelo específico de dreno. Isso otimiza a lavagem de produtos que inibem o crescimento microbiano. A capacidade de 120 ml do recipiente permite testar volumes maiores.
Aplicação
O dispositivo Steritest® NEO para líquidos em frascos grandes é usado para testes de esterilidade de grandes volumes de produtos com atividade antimicrobiana.
Características e benefícios
  • Um centro para teste de esterilidade com nossos dispositivos, bombas, meios, fluidos e serviços
  • Os dispositivos Steritest® são fabricados em nosso Centro de Excelência em Molsheim, França, com padrões de controle de alta qualidade mantendo o certificado de qualidade para cada lote.
  • Novo design de agulha
O design dessa nova agulha foi otimizado com comprimento curto de agulha, garras e nervuras para proporcionar destreza e segurança ao operador na perfuração do recipiente pequeno
  • Fluxo de trabalho mais inteligente
O novo dispositivo de cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas as melhorias como pinças coloridas, graduações para medição precisa do volume, identificação otimizada e a rastreabilidade com o novo rótulo removível
  • Configuração completamente fechada
Os produtos farmacêuticos nunca são expostos ao meio ambiente durante o processo de teste com dispositivos Steritest® NEO. Filtração, enxágue, adição de meio e incubação são realizados dentro de um sistema fechado.
  • Desempenho consistente
100% de testes de integridade, testes físicos e microbiológicos rigorosos realizados em cada etapa da montagem do dispositivo Steritest® NEO antes da liberação da fabricação.
  • Nova ferramenta de desconexão da tubulação
As braçadeiras de corte Velax® são montadas em todos os dispositivos Steritest® NEO e permitem o corte seguro e fácil dos tubos.
Embalagem
Embalagem com 10 blísteres embalados individualmente por caixa
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.