Documentos Principais
TZHALV210
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
For liquids in large vials., Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinônimo(s):
Dispositivo Blue Base Steritest® NEO para testes de esterilidade, Dispositivo de teste de esterilidade, dispositivo de filtração por membrana, recipiente de filtração por membrana, filtração por membrana fechada
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
Blue base canister with a vented double needle for large glass containers with septa.
fabricante/nome comercial
Steritest®
embalagem
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parâmetros
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
C tubulação
850 mm
cor
blue Canister Base
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type pharmaceutical(s)
liquid
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
For liquids in large vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: 2 recipientes
O Steritest® NEO é um dispositivo de filtração de membrana para testes de esterilidade de produtos farmacêuticos filtráveis. O dispositivo simplifica todos os aspectos dos testes, desde o manuseio até a rastreabilidade. O sistema fechado minimiza falsos positivos e oferece os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade. Este dispositivo garante que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos e meios de cultura e líquidos de lavagem de alta qualidade. Um adaptador de agulha de respiro ventila e transfere o produto de teste de recipientes de volume grande com um septo para os dispositivos Steritest® NEO. Os recipientes de base azul indicam membrana de ésteres mistos de celulose (MCE), a qual proporciona uma taxa de vazão da filtração ideal para produtos padrão.
O dispositivo STERITEST® NEO para líquidos em frascos é usado para testes de esterilidade de volumes maiores de medicamentos parenterais e sintéticos, sem atividade antimicrobiana. Um adaptador de agulha de respiro ventila e transfere o produto de teste de recipientes de volume grande com um septo para os dispositivos STERITEST® NEO. O recipiente de base azul indica uma membrana de ésteres mistos de celulose. Esta membrana fornece uma taxa de filtração otimizada para produtos padrão.
Aplicação
O dispositivo Steritest® NEO é usado para testes de esterilidade de volumes maiores de medicamentos parenterais e sintéticos, sem atividade antimicrobiana.
Características e benefícios
  • Um centro para teste de esterilidade com nossos dispositivos, bombas, meios, fluidos e serviços
  • Os dispositivos Steritest® são fabricados em nosso Centro de Excelência em Molsheim, França, com padrões de controle de alta qualidade mantendo o certificado de qualidade para cada lote.
  • Design da nova agulha
O design dessa nova agulha foi otimizado com comprimento curto de agulha, garras e nervuras para proporcionar destreza e segurança ao operador na perfuração do recipiente pequeno
  • Fluxo de trabalho mais inteligente
O novo dispositivo de cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas as melhorias como pinças coloridas, graduações para medição precisa do volume, identificação otimizada e a rastreabilidade com o novo rótulo removível
  • Configuração completamente fechada
Produtos farmacêuticos nunca são expostos ao meio ambiente durante o processo de teste com dispositivos Steritest® NEO. A filtração, o enxágue, a adição de meio e a incubação ocorrem dentro de um sistema fechado.
  • Desempenho consistente
Testes de integridade de 100%, testes físicos e microbiológicos rigorosos realizados em cada etapa da montagem do dispositivo Steritest® NEO antes da liberação da fabricação
  • Nova ferramenta de desconexão da tubulação
As braçadeiras de corte Velax® são montadas em todos os dispositivos Steritest® NEO e permitem o corte seguro e fácil dos tubos.
Embalagem
Embalagem com 10 blísteres embalados individualmente por caixa
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2