Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
TZHVAB205
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
For liquids in ampoules and collapsible bags. Red base canister with single needle for easy access. Double packed.
Sinônimo(s):
Dispositivo Red Base Steritest® NEO para testes de esterilidade, Dispositivo de teste de esterilidade, dispositivo de filtração por membrana, recipiente de filtração por membrana, filtração por membrana fechada
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
fabricante/nome comercial
Steritest®
embalagem
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
Parâmetros
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
C tubulação
850 mm
cor
red Canister Base
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: 2 recipientes
O Steritest® NEO é um dispositivo de filtração de membrana para testes de esterilidade de produtos farmacêuticos filtráveis. O dispositivo simplifica todos os aspectos dos testes, desde o manuseio até a rastreabilidade. O sistema fechado minimiza falsos positivos e oferece os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade. Este dispositivo garante que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos e meios de cultura e fluidos de lavagem de alta qualidade. O dispositivo Steritest® NEO com embalagem dupla, para antibióticos líquidos, é esterilizado com radiação gama e duplamente embalado para transferência rápida para ambientes de teste estéreis, simplificando os procedimentos de descontaminação e economizando tempo. Uma agulha de respiro separada é incluída para transferência de produto de teste, meios de cultura ou tampão de lavagem. O recipiente de base vermelha indica baixa absorção. Membrana Durapore® de fluoreto de polivinilideno (PVDF), hidrofílica e modelo específico de dreno. Isso otimiza a lavagem de produtos que inibem o crescimento microbiano.
Aplicação
O dispositivo Steritest® NEO para antibióticos líquidos é usado para testes de esterilidade de antibióticos e produtos com agentes antimicrobianos.
Características e benefícios
  • Um centro para teste de esterilidade com nossos dispositivos, bombas, meios, fluidos e serviços
  • Os dispositivos Steritest® são fabricados em nosso Centro de Excelência em Molsheim, França, com padrões de controle de alta qualidade mantendo o certificado de qualidade para cada lote.
  • Novo design de agulha
O design dessa nova agulha foi otimizado com comprimento curto de agulha, garras e nervuras para proporcionar destreza e segurança ao operador na perfuração do recipiente pequeno
  • Fluxo de trabalho mais inteligente
O novo dispositivo de cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas as melhorias como pinças coloridas, graduações para medição precisa do volume, identificação otimizada e a rastreabilidade com o novo rótulo removível
  • Configuração completamente fechada
Os produtos farmacêuticos nunca são expostos ao meio ambiente durante o processo de teste com dispositivos Steritest® NEO. Filtração, enxágue, adição de meio e incubação são realizados dentro de um sistema fechado.
  • Desempenho consistente
100% de testes de integridade, testes físicos e microbiológicos rigorosos realizados em cada etapa da montagem do dispositivo Steritest® NEO antes da liberação da fabricação.
  • Nova ferramenta de desconexão da tubulação
As braçadeiras de corte Velax® são montadas em todos os dispositivos Steritest® NEO e permitem o corte seguro e fácil dos tubos.
Embalagem
Embalagem de 10 blísteres duplos em 2 sacos de 5 blísteres por caixa
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.