1.46470
Líquido A
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Fluid A acc. US, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
embalagem
pkg of 100 mL
bottle of
pkg of (100 ml in 125 ml bottle with red flip cap and septum (10 bottles per box))
capacidade do frasco
125 mL
volume do frasco
100 mL , filling volume
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1