Documentos Principais
T0632
Sigma-Aldrich
Tioglicolato de sódio
≥96.5% (iodometric)
Sinônimo(s):
Ácido mercaptoacético, Ácido tioglicólico
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Beilstein:
4569109
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥96.5% (iodometric)
Formulário
powder
cor
white to off-white
faixa de pH útil
6.7 (20 °C, 100 g/L)
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
O tioglicolato de sódio foi usado:
  • como um suplemento de crescimento em meios de enriquecimento e para estudar seu efeito em Arcobacter
  • na formulação de hemaglutinina de influenza para reduzir reticulação mediada por dissulfeto e perda de potência inicial
  • em microscopia eletrônica
Ações bioquímicas/fisiológicas
O tioglicolato de sódio atua como agente redutor e é adequado para crescimento bacteriano anaeróbio e microaerofílico.
O tioglicolato de sódio é um reagente comumente usado para pesquisa bacteriológica para manter as condições redutoras nos meios. O tioglicolato também pode proteger as enzimas de inativação mantendo os grupos tiol das proteínas no estado reduzido. O meio de tioglicolato é usado frequentemente em pesquisa de inflamação para provocar uma resposta de neutrófilos e macrófagos in vivo.
Atenção
Em temperatura ambiente, concentrações acima de 70% em água tendem a formar 1%-2% de tioglicolídeos por mês que hidrolisam o composto livre original quando se tornam ácidos ou alcalinos. A solução a 70% se oxida em contato com o ar, mas é estável em temperatura ambiente quando hermeticamente fechada. Sais de tioglicolato também podem perder a pureza durante o armazenamento. A exclusão do ar não melhora significativamente a estabilidade.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Improved stability of recombinant hemagglutinin using a formulation containing sodium thioglycolate
Rhodes DG, et al.
Vaccine, 33(44), 6011-6016 (2015)
Romina A Cutrullis et al.
Immunobiology, 222(2), 423-431 (2016-09-04)
The proinflammatory cytokine macrophage migration inhibitory factor (MIF) is a key player in innate immunity. MIF has been considered critical for controlling acute infection by the protozoan Trypanosoma cruzi, but the underlying mechanisms are poorly understood. Our study aimed to
Kim De Paepe et al.
PeerJ, 7, e6293-e6293 (2019-02-01)
Undigestible, insoluble food particles, such as wheat bran, are important dietary constituents that serve as a fermentation substrate for the human gut microbiota. The first step in wheat bran fermentation involves the poorly studied solubilization of fibers from the complex
Development of Parvalbumin-Expressing Basket Terminals in Layer II of the Rat Medial Entorhinal Cortex
Berggaard N, et al.
eNeuro, 5(3) (2018)
Clinical Ophthalmology: Contemporary Perspectives - E-Book, 176-176 (2012)