15175
Bis[tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium] sulfate solution
technical, 70-75% in H2O (T)
Sinônimo(s):
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
concentração
70-75% in H2O (T)
Impurezas
formaldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.OC[P+](CO)(CO)CO.OC[P+](CO)(CO)CO
InChI
1S/2C4H12O4P.H2O4S/c2*5-1-9(2-6,3-7)4-8;1-5(2,3)4/h2*5-8H,1-4H2;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
YIEDHPBKGZGLIK-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?