Documentos Principais
8.00578
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinônimo(s):
Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH2C(CH3)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
86.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-204-4
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
370 °C
potência
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.6-8.7 % (v/v)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
161 °C/1013 hPa
pf
15 °C
temperatura de transição
flash point 65 °C
densidade
1.015 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
chave InChI
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methacrylicacid (MAA) is a liquid carboxylic acid that is colorless, viscous, and solublein most organic solvents. It is generated on a large scale in industrialapplications as a precursor to its esters, particularly methyl methacrylate(MMA).
Aplicação
Methacrylic acid is used in the graft copolymerization with jute fiber.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.015
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup