718165
Trioctylphosphine
97%
Sinônimo(s):
TOP, P(Oct)3
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
pb
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
chave InChI
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
296.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
147 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?