393290
Tris(dimethylamino)phosphine
97%
Sinônimo(s):
(Me2N)3P, Hexamethyltriamidophosphite, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT, Hexamethylphosphorous triamide
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3
chave InChI
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Ligand in the preparation of arene-ruthenium(II) complex which is used as a catalyst in hydration of nitriles to amides.
- Phosphorus source along with InCl3 in the synthesis of InP colloidal quantum dots (QDs).
- Deoxygenating agent for some α-dicarbonyl compounds in the presence of fullerene C60.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?