H11602
Hexamethylphosphoramide
99%
Sinônimo(s):
HMPA, Hexamethylphosphoric acid triamide, Tris(dimethylamino)phosphine oxide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.18 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
pf
7 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
chave InChI
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- For the conversion of carboxylate salt into esters by reacting with alkyl halides.
- To synthesize aryl thioethers via nucleophilic displacement of unactivated aryl halides by thiolate ions.
- To synthesize polyazomethines (PAZs) from dialdehyde and diamine via high-temperature solution polycondensation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
144 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H11602-500G | 4061838255945 |
H11602-100G | 4061833664094 |
H11602-2.5KG | 4061833664124 |
H11602-5G | 4061833664131 |