Documentos Principais
8.51000
Sigma-Aldrich
HMPA
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid Novabiochem®
Sinônimo(s):
HMPA, 4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
110-120 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)COc1ccc(cc1)CO
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)/p-1
chave InChI
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Standard TFA-labile linker for the preparation of peptide acids by Fmoc SPPS.
Ligação
Replaces: 01-60-0017
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3