198218
Patent Blue VF
Dye content 50 %
Sinônimo(s):
Acid Blue 1, Sulfan Blue
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 50%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
λmax
635 nm (2nd)
-410 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥50000 at 635-641 nm in H2O
≥5300 at 408-414 nm in H2O
≥7500 at 308-314 nm in H2O
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
chave InChI
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- in combination with 99mTc phytate to detect sentinel lymph node (SLN) in early stage cervical cancer patients.
- to detect heat shock protein (HSP) gp96 induced draining lymph nodes (LNs) in mice.
- to detect the effect of Asn-Gly-Arg (NGR)-tumor necrosis factor (TNF) on tumor perfusion in murine model.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Induces Maturation and Migration of
CD11c1 Cells In Vivo