Key Documents
8.43983
Sigma-Aldrich
Benzethonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H42ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
448.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
204-479-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
pf
160-166 °C
densidade volumétrica
440 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Development of biologically active ionic liquids: Research highlighted the synthesis of new ionic liquids incorporating the benzethonium cation, which show promising SAR induction and antimicrobial properties, potentially useful in pest management and disease control applications (Czerwoniec et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2