1.15480
Hiamina® 1622-solução
0.004 mol/l, for the deterimination of anionic tensides
Sinônimo(s):
Cloreto de N-benzil-N,N-dimetil-N-[4-(1.1.3.3-tetrametilbutil)-fenoxietoxietil]amônio
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hiamina® 1622-solução, for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
0.004 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
densidade
1.0 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1