76357
Patent blue VF sodium salt
for microscopy
Sinônimo(s):
Acid blue 1 sodium salt, Disulfin blue VN 150 sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação
suitable for microscopy
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
chave InChI
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)