201316
Quinaldine Red
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
2-(4-Dimethylaminostyryl)-1-ethylquinolinium iodide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
técnica(s)
titration: suitable
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL, clear, dark red
λmax
528 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
InChI
1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)