00090
Acetaldehyde ammonia trimer
≥96.0% (NT)
Sinônimo(s):
Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate
Ensaio
≥96.0% (NT)
forma
powder
pf
95-97 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.CC1NC(C)NC(C)N1
InChI
1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2
chave InChI
VNJBGAOFYNEMRG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?