1.15640
Aldeído desidrogenase
lyophilized, from yeast, pkg of 100 units/vial
Sinônimo(s):
Aldeído desidrogenase
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Número do índice EC:
232-846-3
NACRES:
NA.21
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥15 U/mg (calculated on the protein content)
embalagem
pkg of 100 units/vial
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
As aldeído desidrogenases (ALDH) formam uma superfamília de oxidases de fase I e são evolutivamente conservadas em eubactérias, eucariontes, arquea e outros organismos vivos. As ALDH são expressas abundantemente no fígado e encontradas no tecido hepático. Elas são localizadas no citoplasma, mitocôndria, retículo endoplasmático e núcleo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As aldeído desidrogenases (ALDH) metabolizam compostos endógenos e exógenos reativos para manter a homeostase celular. Este grupo de enzimas catalisa a oxidação irreversível dos aldeídos, dependente de NADP+, para formar ácidos carboxílicos. As izoenzimas ALDH têm ampla especificidade de substrato. A inativação da ALDH causa citotoxicidade devido ao acúmulo de substrato.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3