Y0000659
Pyrrolidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.9 (vs air)
família API
levetiracetam, piracetam
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
pf
23-25 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
chave InChI
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)