Y0001257
Levetiracetam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (R)-Etiracetam
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levetiracetam
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1
chave InChI
HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)