Documentos Principais
679380
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-Aminobutanamide hydrochloride
96%
Sinônimo(s):
(R)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
138.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
258-262 °C
grupo funcional
amide
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
chave InChI
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)