PHR8908
N-Formylkynurenine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, (2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, Tryptophan Impurity E (Eur. Phr.)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
tryptophan
forma
solid
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)/t8-/m0/s1
chave InChI
BYHJHXPTQMMKCA-QMMMGPOBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)