76887
1,4-Dioxano
analytical standard
Sinônimo(s):
Dioxano, Óxido de etileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
356 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
p.e.
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)