676934
1,4-Dioxano
ACS reagent, ≥99.0%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
Dioxano, Óxido de etileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
356 °F
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.005% Peroxide as (H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
APHA: ≤20
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
temperatura de transição
freezing point ≥11.0
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?