Documentos Principais
900640
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxano
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinônimo(s):
Dioxano, Óxido de etileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
102551
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
356 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
22 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.003% water
water
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
1,4-Dioxano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33147
1,4-Dioxano
1,4-Dioxano ReagentPlus®, ≥99%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Sigma-Aldrich
D201863
1,4-Dioxano
1,4-Diethylbenzene analytical standard
Supelco
32018
1,4-Diethylbenzene
Tolueno anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sigma-Aldrich
900522
Tolueno