Documentos Principais
34857
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxano
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Dioxano, Óxido de etileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
102551
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.5%
técnica(s):
HPLC: suitable
aplicação(ões):
food and beverages
p.e.:
100-102 °C (lit.)
pressão de vapor:
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
356 °F
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
transmitância
220 nm, ≥20%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.70
λ: 235 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.20
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 295-400 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 1,4-dioxano é amplamente utilizado como solvente em diversos compostos orgânicos no setor industrial. É um contaminante não biodegradável encontrado nos efluentes industriais. Sua degradação oxidativa usando oxigênio e ozônio tem sido útil para convertê-lo em produtos biodegradáveis, que podem ser facilmente removidos por métodos tradicionais.
Aplicação
Adequado para HPLC, espectrofotometria, testes ambientais
O 1,4-dioxano pode ser usado como solvente na síntese de N-(4-(prop-2-iniloxi)fenil)acetamida e 3-(4-(prop-2-iniloxi)fenil)-3,4-di-hidro-2H-benzo[e][1,3]oxazina.
Solvente multiuso de alta pureza, testado para adequação em: Espectrofotometria
  • de
    • HPLC
    • Teste residual
    • Aplicações de LC-MS.
    Relatado como solvente em:
    • estudo de HPLC-MS de vitaminas solúveis em gordura (FSVs)
    • Análise GC-MS de ftalatos no ar do local de trabalho
  • Produtos recomendados
    Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
    Palavra indicadora
    Danger
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Respiratory system
    Perigos de suplementos
    Código de classe de armazenamento
    3 - Flammable liquids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Ponto de fulgor (°F)
    51.8 °F - closed cup
    Ponto de fulgor (°C)
    11 °C - closed cup
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    Oxidation and biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using hydrogen peroxide and ozone.
    C D Adams et al.
    Environmental science & technology, 28(11), 1812-1818 (1994-10-01)
    Self-curable benzoxazine functional polybutadienes synthesized by click chemistry.
    Kukut M, et al.
    Designed Monomers and Polymers, 12(2), 167-176 (2009)
    Xiaohua Liu et al.
    Biomaterials, 31(2), 259-269 (2009-09-29)
    It remains a challenge to synthesize functional materials that can develop advanced scaffolding architectures for tissue engineering. In this study, a series of biodegradable amphiphilic poly(hydroxyalkyl (meth)acrylate)-graft-poly(l-lactic acid) (PHAA-g-PLLA) copolymers have been synthesized and fabricated into nano-fibrous scaffolds. These copolymers
    Joshua J Pacheco et al.
    Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
    Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of
    Daniel Gerrity et al.
    Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
    The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many