Documentos Principais
1.03132
Supelco
1,4-Dioxano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
1,4-Dioxano, Éter etílico de glicol, 1,4-dióxido de dietileno, 1,4-dioxacicloexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
204-661-8
NACRES:
NA.03
pressão de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
isocratic
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
300 °C
potência
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-25.2 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
245 nm, ≥50%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
p.e.
101.5 °C/1013 hPa
pf
12 °C
temperatura de transição
flash point 11 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
  • Quantificação de NMR em estado sólido de polarização cruzada de espécies dentro dos poros de estruturas metálicas-orgânicas: Embora não diretamente ligado ao 1,4-dioxano, este estudo emprega metodologias que poderiam ser aplicáveis para a análise de dioxano e outras moléculas similares dentro de estruturas complexas, relevantes para químicos e cientistas de materiais envolvidos na caraterização molecular (Wu & Xu, 2024).
  • Estrutura orgânica covalente fotossensibilizada como uma imitação de oxidase induzida por luz para a detecção colorimétrica do ácido úrico: Esta abordagem inovadora, utilizando uma estrutura que poderia ser potencialmente adaptada para a detecção de 1,4-dioxano, sublinha a intersecção da ciência de materiais e da química analítica, o que poderia intrigar os investigadores a desenvolver novos métodos analíticos (Wang et al., 2024).
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,02%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 245 nm): ≥ 50%
Transmissão (em 270 nm): ≥ 80%
Transmissão (a partir de 300 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
1,4-Dioxano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33147
1,4-Dioxano
1,4-Dioxano ReagentPlus®, ≥99%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Sigma-Aldrich
D201863
1,4-Dioxano
Isoctano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04717
Isoctano
Tetra-hidrofurano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.08101
Tetra-hidrofurano
Artigos
Antineoplastic agents separated with excellent resolution.