Documentos Principais
1.14541
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Teste celular COD, photometric, 25-1500 mg/L (COD), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
faixa de medição
25-1500 mg/L (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: Fotométrico, 25-1500 mg/L, Spectroquant®
O método corresponde a DIN ISO 15705 e é análogo a EPA 410.4, APHA 5220 D e ASTM D1252-06 B.
A demanda química de oxigênio (DQO) é uma medida da quantidade de oxigênio consumido durante a oxidação da matéria orgânica, que fornece uma indicação clara da qualidade de uma fonte de água, é certamente um dos parâmetros mais importantes na análise de águas (residuais). Nossos testes de DQO Spectroquant® permitem a quantificação precisa dos níveis de DQO da sua amostra.
Selecione o intervalo de medidas certo para as suas necessidades de aplicações dentre a nossa ampla gama de testes de DQO Spectroquant®.
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant®são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Sample preparation and determination of heavy metals in textiles