Documentos Principais
1.04717
Supelco
Isoctano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
2,2,4-Trimetilpentano, Isoctano
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
208-759-1
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
descrição
isocratic
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
potência
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
p.e.
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -12 °C
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
  • Investigações espectrais de rastreadores de fluorescência em combustíveis automotivos e de aviação sob condições criogênicas: Esta pesquisa destaca o uso de isoctano no estudo do comportamento dos combustíveis em baixas temperaturas, sendo essencial para melhorar o desempenho e a segurança dos combustíveis nas indústrias automotiva e de aviação (Koegl et al., 2024).
  • Aplicação versátil de papel de filtro modificado TiO2@PDA para tratamento de efluentes oleosos: Demonstra o papel do isoctano na avaliação da eficiência de materiais inovadores projetados para aplicações ambientais, especificamente no tratamento de efluentes oleosos, melhorando a sustentabilidade em práticas industriais (Zhao et al., 2023).
  • Caracterização e aplicação em escala piloto da protease serina ZMS-2 com novas propriedades para o processamento de couro ecológico: Utiliza isoctano na extração e caracterização de enzimas que reduzem significativamente o impacto ambiental do processamento de couro, marcando um passo à frente na fabricação industrial sustentável (Khan et al., 2023).
  • Construção rápida de revestimento hidrofílico de ácido cafeico/p-fenilenodiamina antivegetativo em uma membrana de PVDF para separação de emulsão: Investiga o papel do isoctano na criação de soluções de revestimento avançadas que melhoram a eficiência e a longevidade dos processos de separação, essenciais para a engenharia ambiental (Tong et al., 2023).
Especificações
Concentração de saturação no ar: 239 g/m3 (20 °C)
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,0%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,01%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 210 nm): ≥ 50%
Transmissão (em 220 nm): ≥ 80 %
Transmissão (a partir de 245 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup