360597
2,2,4-Trimetilpentano
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Isoctano
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
6 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0003 meq/g Water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
p.e.
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of polyethyleneimine /silica hybrid nanoparticles.
- Amino acid quantification process.
- To dissolve di(2-ethylhexyl) phosphoric acid(DEHPA) to form a solution that is used in the extraction and back extraction of methylene blue.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?