Documentos Principais
TX1389
Supelco
2,2,4-Trimetilpentano
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Isoctano
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
208-759-1
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
p.e.
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -12 °C
solubilidade
0.56 mg/L
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniSolv®
TX1389P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)UV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 230 nm0.02AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)0.01% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Isoctano for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04727
Isoctano