Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
1.04727
Supelco
Isoctano
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
2,2,4-Trimetilpentano, 2,2,4-Trimetilpentano, Isobutiltrimetilmetano, iso-octano, Isoctano
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
208-759-1
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
potência
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
6 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
transmitância
250-420 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
p.e.
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -12 °C
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Comportamento dos aminoácidos modificados por acetil em micelas reversas: uma abordagem não invasiva e físioquímica.: Este estudo utiliza isoctano em micelas reversas para explorar o comportamento dos aminoácidos acetil modificados. Os achados enfatizam′o papel do iso-octano na facilitação de análises não invasivas e físioquímicas, destacando sua importância em estudos bioquímicos e de química analítica (Mehta et al., 2007).
  • Surfactantes não iônicos: uma chave para melhorar a atividade enzimática na interface micelar reversa catiônica.: A pesquisa investiga o uso de iso-octano na formação de micelas catiônicas reversas com surfactantes não iônicos para melhorar a atividade enzimática. ′A eficácia do iso-octano neste contexto ressalta seu valor em estudos enzimáticos e de biocatálise (Shome et al., 2007).
  • Organogéis de lecitina usados como portadores de compostos bioativos. Uma investigação das propriedades de microsdomínio.: Este estudo analisa a aplicação do iso-octano em organogéis de lecitina para o transporte de compostos bioativos. ′O papel do iso-octano na estabilização dos microdomínios dentro dos organogéis é essencial na sua eficácia nos sistemas de administração de medicamentos (Avramiotis et al., 2007).
  • Alternar a condutividade elétrica em uma microemulsão de água AOT em iso-octano por meio da fotodimerização da N-metil-2-quinolona solubilizada.: Esta pesquisa demonstra o uso do iso-octano em microemulsões de água AOT para mudar a condutividade elétrica por meio da fotodimerização. O estudo destaca′a utilidade do iso-octano no desenvolvimento de materiais responsivos para aplicações químicas e físicas avançadas (Bufe and Wolff, 2006).
  • Fotocromismo de éteres coroa com porção de azobenzeno incorporada.: O iso-octano é utilizado para estudar o fotocromismo de éteres coroa com porções de azobenzeno. Os achados ressaltam′o papel do iso-octano na facilitação da investigação de materiais fotorresponsivos, relevantes para a ciência de materiais e fotoquímica (Janus and Sworakowski, 2005).
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
2,2,4-Trimetilpentano H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
44964
2,2,4-Trimetilpentano
Diclorometano for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07020
Diclorometano
Sulfato de sódio anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06649
Sulfato de sódio
n-Heptano for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-Heptano