Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
1.04379
Supelco
n-Heptano
greener alternative
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Heptano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
205-563-8
NACRES:
NB.21
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
98 °C (lit.)
pressão de vapor:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00001%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
O n-heptano é usado como:
  • Solvente na extração de hidrocarbonetos contendo enxofre.
  • Substrato para dupla oxidação de alcanos de cadeia média.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99%
Identidade (IV): em conformidade
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Ácido livre (como CH₃COOH): ≤ 0,0005%
Densidade (d 20 °C/20 °C): 0,683-0,686
Índice de refração (n 20/D): 1,387-1,388
Intervalo de ebulição (97°C-98°C): ≥ 95% (v/v)
Hidrocarbonetos aromáticos (como C₆H₆): ≤ 0,1%
Compostos de enxofre (como S): ≤ 0,005 %
Substâncias prontamente carbonizáveis: em conformidade
Al (alumínio): ≤ 0,00001%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001 %
Água: ≤ 0,01%
Ph. Eur.-reagente
Outras notas
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). O heptano é um solvente ambientalmente preferível em comparação ao hexano e, portanto, está alinhado com “Solventes e auxiliares mais seguros”. Clique aqui para obter mais informações.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Heptano analytical standard
Supelco
51730
Heptano
Heptano ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
H2198
Heptano
Heptano puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
Sigma-Aldrich
32287
Heptano
Heptano suitable for HPLC, ≥99%
Sigma-Aldrich
34873
Heptano
n-Pentane EMPLURA®
Supelco
8.20957
n-Pentane