Key Documents
1.04360
Supelco
Heptano
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
Heptane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
205-563-8
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Aplicação
Appropriate for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Heptano Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Supelco
HX0078
Heptano
Acetato de etila for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.10972
Acetato de etila
Heptano puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
Sigma-Aldrich
32287
Heptano