Documentos Principais
1.06054
Supelco
Diclorometano
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-838-9
NACRES:
NA.03
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidade
20 g/L
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O SupraSolv® ECD e FID foi desenvolvido especialmente para cromatografia gasosa combinada com um ECD (detector por captura de elétrons) e um FID (detector por ionização de chama). Os solventes SupraSolv® oferecem o maior intervalo de tempos de retenção especificado, um valor de referência claro e uma razão sinal/ruído mínima, o que produz resultados de análise confiáveis e reprodutíveis.
Aplicação
Ideal para aplicações de GC, incluindo detecção sensível em resíduos e análises ambientais. Um exemplo típico inclui a determinação de bifenilos policlorados (PCBs) na água e no solo ou pesticidas em frutas e vegetais.
Nota de análise
Número de evaporação: 1,9
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Diclorometano EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.06049
Diclorometano
Diclorometano for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Supelco
91301
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07020
Diclorometano
Diclorometano suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
34856
Diclorometano
Acetato de etila for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.10972
Acetato de etila
Acetona for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
Acetona
Diclorometano EMPLURA®
Supelco
8.22271
Diclorometano
Tolueno for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.08389
Tolueno
Diclorometano suitable for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
439223
Diclorometano