Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
8.22271
Supelco
Diclorometano
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-838-9
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
22 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.1% Water
resíduo de evaporação
≤0.0020%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubilidade
20 g/L
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Nota de análise
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.323 - 1.326
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.10 %
Stabilized with 2-Methyl-2-buten
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetato de etila EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.22277
Acetato de etila
Clorofórmio EMPLURA®
Supelco
8.22265
Clorofórmio
Diclorometano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06044
Diclorometano
Diclorometano for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06054
Diclorometano
Diclorometano
Sigma-Aldrich
L090000
Diclorometano