Key Documents
W214019
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2140
Número CE:
Conselho da Europa nº:
277
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.051
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
pb
240 °C (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fresh; floral; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
chave InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)