Documentos Principais
1.04340
Supelco
Isohexane
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Sinônimo(s):
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
295-570-2
NACRES:
NA.03
Nome do produto
Isohexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
pressão de vapor
160-190 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
260 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-7.4 % (v/v)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Viscosidade cinemática
0.5 cSt(20 °C)
p.e.
53-63 °C/1013 hPa
pf
<-50 °C
temperatura de transição
flash point -21 °C
solubilidade
0.02 g/L
densidade
0.66 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Aplicação
  • Enantiomeric determination of tramadol and its main metabolite O-desmethyltramadol in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: Explores the role of isohexane in enhancing the enantioselective analysis of tramadol, which is critical for therapeutic drug monitoring and pharmacokinetic studies (Ceccato et al., 2000).
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C