Documentos Principais
1.04333
Supelco
Isohexane
≥95.0% (C₆H₁₄-isomeres, GC) or analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
295-570-2
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Isohexane, for analysis EMSURE®
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
160-190 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
260 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0001% Thiophene
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
≤5% n-Hexane (GC)
resíduo de evaporação
≤10 mg/L
Viscosidade cinemática
0.5 cSt(20 °C)
p.e.
53-63 °C/1013 hPa
pf
<-50 °C
temperatura de transição
flash point -21 °C
densidade
0.66 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
2-Methylbutane for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.06056
2-Methylbutane
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano
Hexano ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
139386
Hexano
n-Hexano for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04374
n-Hexano
Heptano anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
246654
Heptano
Pentane anhydrous, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
236705
Pentane