1.06056
2-Methylbutane
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
2-Methylbutane, iso-Pentane, Isopentane
About This Item
Produtos recomendados
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
800 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
Lim. expl.
1.3-7.6 % (v/v)
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
APHA: ≤10
transmitância
190 nm, ≥50%
200 nm, ≥65%
210 nm, ≥85%
215 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
p.e.
28 °C/1013 hPa
pf
-160 °C
temperatura de transição
flash point -57 °C
densidade
0.62 g/cm3 at 20 °C
Absorção UV
λ: 190 nm Amax: ≤0.30
λ: 200 nm Amax: ≤0.19
λ: 210 nm Amax: ≤0.07
λ: 215 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CC)(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.005 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 190 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 200 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 210 nm): ≥ 85 %
Transmission (at 215 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 240 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 190 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 200 nm): ≤ 0.19
Absorbance (at 210 nm): ≤ 0.07
Absorbance (at 215 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 240 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according Reag. Ph Eur
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-59.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-51 °C - closed cup