Documentos Principais
1.02210
Supelco
Dissulfeto de carbono
for spectroscopy Uvasol®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
Beilstein:
1098293
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116004
Número do índice EC:
200-843-6
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
2.67 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
Uvasol®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
212 °F
potência
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
50 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0010% Toluene (GC)
≤0.0010% Xylene (GC)
≤0.0060% Benzene (GC)
≤010% Water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.0010%
cor
APHA: ≤10
transmitância
382 nm, ≥10%
388 nm, ≥35%
403 nm, ≥80%
410 nm, ≥90%
500 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
p.e.
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -30 °C
solubilidade
2.1 g/L
densidade
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
for spectroscopy Uvasol®
Aplicação
Carbon disulfide for spectroscopy Uvasol®. CAS 75-15-0, molar mass 76.13 g/mol.
Nota de análise
Assay (GC)≥ 99.90 %Water (K. F.)≤ 0.010 %Evaporation residue≤ 0.0010 %Benzene (GC)≤ 0.0060 %Toluene (GC)≤ 0.0010 %Xylene (GC)≤ 0.0010 %Alkalinity≤ 0.0002 meq/gAcidity≤ 0.0005 meq/gColor number≤ 10Transmission (at 382 nm)≥ 10 %Transmission (at 388 nm)≥ 35 %Transmission (at 403 nm)≥ 80 %Transmission (at 410 nm)≥ 90 %Transmission (at 500 nm)≥ 99 %Suitable for BTX determination
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C