Documentos Principais
1.08331
Supelco
Tolueno
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número do índice EC:
203-625-9
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.0002%
cor
APHA: ≤10
transmitância
285 nm, ≥15%
290 nm, ≥60%
300 nm, ≥80%
310 nm, ≥90%
335 nm, ≥96%
350 nm, ≥98%
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.7 cSt(20 °C)
p.e.
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 4 °C
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 285 nm Amax: ≤0.82
λ: 290 nm Amax: ≤0.22
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tetra-hidrofurano for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.08110
Tetra-hidrofurano
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno
Clorofórmio for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.02447
Clorofórmio
Tolueno HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
650579
Tolueno
Tolueno Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
TX0735
Tolueno