Documentos Principais
1.04907
Supelco
Brometo de potássio
for IR spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
Brometo de potássio, Sal potássico de ácido hidrobrômico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrK
Número CAS:
Peso molecular:
119.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-830-3
NACRES:
NA.03
pressão de vapor
1.3 hPa ( 795 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1435 °C/1013 hPa
pf
730 °C
solubilidade
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
densidade
2.75 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900‑1000 kg/m3
aplicação(ões)
general analytical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O brometo de potássio é transparente desde comprimentos de onda de UV próximo até o IV de onda longa. Na espectroscopia IV, as amostras sólidas que são difíceis de fundir ou dissolver em qualquer solvente adequado para transmissão no IV são analisadas por meio de trituração com pó de brometo de potássio e compressão em disco. Esse procedimento tem uma demanda de alta qualidade para o brometo de potássio usado. O brometo de potássio Uvasol é ajustado para um tamanho de partícula médio de 150 μm. Isso é suficiente para preparar péletes perfeitamente adequados, sem a necessidade de pré-tratamento adicional e o risco associado de contaminação. Ele também retém a forma de pó por um período de vários anos se for armazenado em condições herméticas. Sua adequação física para a peletização é verificada por um teste de aplicação especial, e sua pureza química é estabelecida por análise de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) de espectro completo.
Aplicação
  • Um método de isolamento de lipoproteína (a) de um pequeno volume de plasma com aplicações para pesquisa clínica.: Este estudo apresenta um método para isolar a lipoproteína(a) usando brometo de potássio, o que é significativo em aplicações analíticas em pesquisa clínica. A′precisão do método melhora sua utilidade potencial em diagnósticos clínicos (Mueller et al., 2022).
  • Incerteza de medição de comprimidos contendo lactase analisados com FTIR.: Esta pesquisa avalia a incerteza na medição de lactase em comprimidos usando espectroscopia infravermelha por Transformada de Fourier (FTIR) com brometo de potássio. O estudo destaca′a importância do composto em aumentar a precisão da medição na análise farmacêutica (Paakkunainen et al., 2014).
  • Complexo de oxovanádio(IV) suportado por MCM-41: um catalisador heterogêneo altamente seletivo para a brominação de compostos hidróxi aromáticos em água.: Este estudo demonstra o uso de brometo de potássio na sintetização de um catalisador heterogêneo, demonstrando sua aplicação em reações seletivas de brominação, cruciais no desenvolvimento de processos eficientes de síntese química (Bhunia et al., 2011).
  • Proteômica e lipídeos de lipoproteínas isoladas em baixas concentrações de sal em D2O/sacarose ou em KBr.: A pesquisa investiga os perfis proteômicos e lipídicos das lipoproteínas isoladas com brometo de potássio, enfatizando seu papel no aprimoramento da resolução e da exatidão de estudos lipídicos em bioquímica (Ståhlman et al., 2008).
  • Determinação do nível de nanograma e queda única de sulfito (SO3(2-)) em amostras de bebidas alcoólicas e não alcoólicas com base na análise espectroscópica infravermelha por Transformada de Fourier difusa (DRS-FTIR) na matriz de KBr.: Este artigo destaca o uso inovador de brometo de potássio na análise de níveis de sulfito em bebidas, demonstrando sua utilidade no controle de qualidade de alimentos e bebidas (Verma et al., 2007).
Ligação
Substitui: PX1378
Nota de análise
Teste de aplicação: passa no teste
Absorbância (disco comprimido de 2 g, camada com 0,5 cm de espessura) (água; 3775-3050/1760-1520 cm⁻¹): ≤ 0,15
Absorbância (disco comprimido de 2 g, camada com 0,5 cm de espessura) (compostos CH; 3050-2750 cm⁻¹): ≤ 0,004
Absorbância (disco comprimido de 2 g, camada com 0,5 cm de espessura) (outros; 4000-400 cm⁻¹): ≤ 0,020
Tamanho de partícula (d10): ≤ 100 µm
Tamanho de partícula (d50): ≤ 200 µm
Tamanho de partícula (d90): ≤ 500 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolos
Aripiprazole is an atypical antipsychotic and a partial dopamine agonist. It is primarily used in the treatment of schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, tic disorders, and irritability associated with autism. Aripiprazole was first approved by the U.S. Food and DrugAdministration in November 2002 for schizophrenia and by the European Medicines Agency in June 2004 for acute manic and mixed episodes associated with bipolar disorder.