1.00863
Acetato de etila
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
potência
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.0002%
cor
APHA: ≤10
transmitância
255 nm, ≥20%
260 nm, ≥75%
263 nm, ≥80%
265 nm, ≥90%
270 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
85.3 g/L
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.13
λ: 263 nm Amax: ≤0.10
λ: 265 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Investigation of anti-depression effects and potential mechanisms of the ethyl acetate extract of Cynomorium songaricum Rupr. through the integration of in vivo experiments, LC-MS/MS chemical analysis, and a systems biology approach.: This article describes the application of ethyl acetate in the extraction of antidepressant compounds, integrating chemical analysis with biological testing to explore therapeutic potentials (Zhang et al., 2023).
- Steroid Components of Marine-Derived Fungal Strain Penicillium levitum N33.2 and Their Biological Activities.: The use of ethyl acetate for extracting steroid compounds from marine fungi is discussed, focusing on the biological activities and potential pharmaceutical applications of these extracts (Hoang et al., 2023).
- Streptomyces sp. MNP32, a forest-dwelling Actinomycetia endowed with potent antibacterial metabolites.: This study details the extraction of antibacterial compounds using ethyl acetate from a forest-dwelling Actinomycetes species, contributing to the discovery of new antibiotics (Konwar et al., 2023).
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C