Documentos Principais
1.00022
Supelco
Acetona
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-662-2
NACRES:
NA.03
grau
spectrophotometric grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
Uvasol®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
465 °C (DIN 51794)
potência
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
13.2 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤0.0002%
cor
APHA: ≤10
transmitância
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥60%
340 nm, ≥85%
345 nm, ≥95%
350 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacidade
1000  g/kg water absorbing capacity
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point <-20 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.82
λ: 335 nm Amax: ≤0.22
λ: 340 nm Amax: ≤0.07
λ: 345 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Aplicação
A intensidade de luminescência da acetona depende dos componentes da solução . A absorção de luz UV pela acetona causa sua fotólise e produção de radiais .
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Tolueno for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.08331
Tolueno
Acetona suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetona
2-propanol for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.00993
2-propanol
Acetona natural, &#8805;97%
Sigma-Aldrich
W332615
Acetona
Acetona OmniSolv&#174; HR-GC
Supelco
AX0110
Acetona
Acetona analytical standard
Supelco
90872
Acetona