1.00993
2-propanol
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
product name
2-propanol, for spectroscopy Uvasol®
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
potência
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0001 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤0.0002%
cor
APHA: ≤10
transmitância
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥65%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.19
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup